SML3807
BAY 1816032
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(3,5-Difluoro-4-((9-(5-methoxy-4-(3-methoxy-pyridin-4-ylamino)-pyrimidin-2-yl)-7,8-diaza-bicyclo[4.3.0]nona-1,3,5,8-tetraen-7-yl)-methyl)-phenoxy)-ethanol, 2-[3,5-Difluoro-4-[[3-[5-methoxy-4-[(3-methoxy-4-pyridinyl)amino]-2-pyrimidinyl]-1H-indazol-1-yl]methyl]phenoxy]ethanol, 2-{3,5-Difluoro-4-[(3-{5-methoxy-4-[(3-methoxypyridin-4-yl)amino]pyrimidin-2-yl}-1H-indazol-1-yl)methyl]phenoxy}ethanol, BAY-1816032, BAY1816032
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)