Merck
SML3801
Trospium chloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(1α,3β,5α)-3-[(hydroxydiphenylacetyl)oxy]spiro[8-azoniabicyclo[3.2.1]octane-8,1’-pyrrolidinium] chloride, Azoniaspiro(3α-benziloyloxynortropane-8,1′-pyrrolidine) chloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H30NO3·Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
427.96
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
InChI key
RVCSYOQWLPPAOA-QKYUOBHYNA-M
Biochem/physiol Actions
Peripheral muscarinic receptor antagonist
Trospium chloride is a peripheral muscarinic receptor antagonist that relaxes the smooth muscle in the bladder. It does ot cause central nervous system side effects typical for other drugs of its class. Trospium chloride is used for the treatment of overactive bladder.
Disclaimer
Hygroscopic
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trospium chloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)