Vai a
SML3797
Biotin-HPDP
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
(3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-N-[6-[[1-oxo-3-(2-pyridinyldithio)propyl]amino]hexyl]-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide, HPDP-Biotin, N-[6-(Biotinamido)hexyl]-3′-(2′-pyridyldithio)propionamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H37N5O3S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
539.78
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
S1[C@H]([C@H]3NC(=O)N[C@H]3C1)CCCCC(=O)NCCCCCCNC(=O)CCSSc2ncccc2
InChI
1S/C24H37N5O3S3/c30-20(10-4-3-9-19-23-18(17-33-19)28-24(32)29-23)25-13-6-1-2-7-14-26-21(31)12-16-34-35-22-11-5-8-15-27-22/h5,8,11,15,18-19,23H,1-4,6-7,9-10,12-14,16-17H2,(H,25,30)(H,26,31)(H2,28,29,32)/t18-,19-,23-/m0/s1
InChI key
QLPHBNRMJLFRGO-YDHSSHFGSA-N
Biochem/physiol Actions
Biotin-HPDP (HPDP-Biotin) is a membrane-permeable and reversible biotinylating reagent that is used to biotinylate target proteins via covalent disulfide bond (-S-S-) formation with free sulfhydryl (-SH) groups. The biotin-tagged proteins can then be subjected to affinity labeling or isolation/purification using avidin conjugates or beads. Unlike tranditonal biotinylation methods, Biotin-HPDP tag can be removed with reducing agents such as dithiothreitol (DTT) without the need of harsh reagents to dissociate the high affinity interaction between avidin and biotin.
Membrane-permeable, reversible biotinylating reagent for affinity labeling and isolation of proteins.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)