Vai a
SML3737
Octyl-(S)-2HG
≥98% (HPLC), α-KG-dependent prolylhydroxylase antagonist, powder
Sinonimo/i:
(2S)-2-Hydroxyglutarate octyl ester, (2S)-Octyl-α-hydroxyglutarate, (S)-4-Hydroxy-5-(octyloxy)-5-oxopentanoic acid, 1-Octyl-L-2-hydroxyglutarate, 2S-Hydroxy-pentanedioic acid, 1-octyl ester, L-Octyl-2HG, L2HG, Octyl-(S)-2-hydroxyglutarate, Octyl-L-2HG, S-2HG octyl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H24O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Octyl-(S)-2HG, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)OCCCCCCCC
InChI
1S/C13H24O5/c1-2-3-4-5-6-7-10-18-13(17)11(14)8-9-12(15)16/h11,14H,2-10H2,1H3,(H,15,16)/t11-/m0/s1
InChI key
UJZOKTKSGUOCCM-NSHDSACASA-N
Biochem/physiol Actions
Membrane-permeant precursor form of the oncometabolite L-2-hydroxyglutarate that inhibits α-ketoglutarate/α-KG-dependent dioxygenases.
Octyl-(S)-2HG (Octyl-L-2HG) is a membrane-permeant precursor form of the oncometabolite L-2-hydroxyglutarate (L2HG) produced from α‐KG by malate dehydrogenases (MDH1/2) and lactate dehydrogenase (LDHA). L2HG can be converted back to α-KG by L-2-hydroxyglutarate dehydrogenase (LHGDH), deletion or mutations of which lead to L2HG accumulation, metabolic disorders and reduced 5hmC levels. Both D- and L-2HG inhibit Jumonji histone demethylases and Tet oxygenases by competing against α-KG binding. However, L2HG is an antagonist, while R2HG (D2HG) is an agonist of α-KG-dependent prolylhydroxylase (EglN).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2563
Octyl-(S)-2HG ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3737
Octyl-(S)-2HG
TFMB-(S)-2HG ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2563
TFMB-(S)-2HG
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)