SML3713
HM-chromanone
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(3E)-2,3-Dihydro-5-hydroxy-3-[(2-hydroxyphenyl)methylene]-7-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, (E)-5-hydroxy-7-methoxy-3-(20-hydroxybenzyl)-4-chromanone, Portulacanone D
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
HM-chromanone is a sappanine-type homoisoflavonoid, isolated from Portulaca oleracea (purslane). HM-chromanone exhibits anti-diabetic effects and inhibits adipogenesis by regulating AMPK activity in adipocytes. HM-chromanone potently activates AMPK in hepatocytes, thus suppressing hepatic glucose production. HM-chromanone does not display significant toxicity.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)