Vai a
SML3702
Testosterone cypionate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(17β)-17-(3-Cyclopentyl-1-oxopropoxy)androst-4-en-3-one, 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one cyclopentylpropionate, Cyclopentanepropionic acid ester with testosterone, NSC 9157
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H40O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
412.60
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.24
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
drug control
USDEA Schedule III
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Orally available prodrug of testosterone that has a long elimination half-life; androgen that acts as agonist of the androgen receptor (AR)
Testosterone cypionate is a prodrug of testosterone that has a long elimination half-life. It is an androgen and anabolic–androgenic steroid that acts as agonist of the androgen receptor (AR). Testosterone cypionate is mainly used in the treatment of low testosterone levels in men. Also, it was approved for treatment of hypogonadism.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Testosterone cypionate
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)