Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H25N7O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
383.45
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[n]21nc(cc2ncc(c1)C(=O)NCC(NCC(=O)N3[C@@H](CCC3)C#N)(C)C)C
InChI
1S/C19H25N7O2/c1-13-7-16-21-9-14(11-26(16)24-13)18(28)22-12-19(2,3)23-10-17(27)25-6-4-5-15(25)8-20/h7,9,11,15,23H,4-6,10,12H2,1-3H3,(H,22,28)/t15-/m0/s1
InChI key
LDXYBEHACFJIEL-HNNXBMFYSA-N
Biochem/physiol Actions
Anagliptin is an orally active, potent and selective dipeptidyl peptidase 4 (DPP-IV; DPP4) inhibitor (DPP4/8/9 IC50 = 3.8/68/60 nM). When administered in vivo (0.3% w/w in diet), anagliptin shows anti-atherosclerotic efficay in apoE-deficient mice and ameliorates diabetes in mice with haploinsufficiency of glucokinase on a high-fat diet.
Orally active, potent and selective dipeptidyl peptidase 4 (DPP-IV; DPP4) inhibitor with anti-atherosclerotic and anti-diabetic efficacy in vivo.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description 99% |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay 99% |
| form powder | form powder | form - | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color white to beige | color - | color - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?