Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H15N5O
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.28
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, White to light Brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]21nc(ccc2nnc1C)c3cc(ccc3)N(C)C(=O)C
InChI
1S/C15H15N5O/c1-10-16-17-15-8-7-14(18-20(10)15)12-5-4-6-13(9-12)19(3)11(2)21/h4-9H,1-3H3
InChI key
WPAQLESUVYGUJZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Compound 1632 (C1632) is a RNA-binding protein Lin28 inhibitor that prevents Lin28-mediated inhibition of let-7 microRNA (miRNA) maturation by blocking Lin28 interaction with let-7 miRNA precursor (IC50 = 8 μM by ELISA using truncated pre-let-7a-2). C1632 specifically upregulates Huh7 cellular let-7a/g/f miRNA, but not RNU44 snoRNA (60 μM for 48h), inhibits the stemness and induces differentiation of mouse embryonic stem cells (mESCs, 20 μM for 48h), as well as inhibits the proliferation and stem-like properties of human cancer stem cells (CSCs) in 22Rv1 and Huh7 cultures (IC50 20-42 μM).
RNA-binding protein Lin28 inhibitor that prevents Lin28-mediated inhibition of let-7 microRNA (miRNA) maturation.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color , White to light Brown | color white to beige | color white to beige | color off-white to blue-gray |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?