Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H29NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
431.52
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiBiochem/physiol Actions
AGX51 is an antagonist that blocks transcriptional regulators ID1-4 from binding basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factor E47, causing ubiquitin-mediated degradation of IDs (10-40 μM for 2-48h; HCT116). AGX51 reduces cell viability, G0/G1 growth arrest, and a reduction in cyclin D1 levels in cultures (5-40 μM for 4-24h; HUVEC and HCT116) and suppresses ocular neovascularization in mouse models of age-related macular degeneration (AMD) and retinopathy of prematurity (ROP) in vivo (500 μg/mouse via twice daily i.p. or 1-30 μg/eye via intravitreal injection immediately and 7 days after rupture of Bruch’s membrane).
Antagonist that blocks transcriptional regulators ID1-4 from binding basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factor E47, causing ubiquitin-mediated ID degradation.
1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description Umicore |
| form oil | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| color , colorless to light yellow | color - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?