SML3608
Massonianoside B
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[(2S,3R)-2,3-Dihydro-7-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-5-(3-hydroxypropyl)-2-benzofuranyl]-2-methoxyphenyl 6-deoxy-α-L-mannopyranoside
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3