per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16Br2N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
356.05
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
BrCCC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)CCBr
InChI
1S/C10H16Br2N2O2/c11-3-1-9(15)13-5-7-14(8-6-13)10(16)2-4-12/h1-8H2
InChI key
NJBFOOCLYDNZJN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Anti-cancer drug, cytostatic alkylating agent
Pipobroman is an alkylating agent that is used as anti-cancer drug. It also has clinical activity in polycythemia vera and thrombocythemia.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?