Vai a
SML3539
MS177
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-((4,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)methyl)-6-(6-(4-(2-(3-(2-((2-(2,6- dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4- yl)amino)ethoxy)propanamido)ethyl)piperazin-1-yl)pyridin-3-yl)-1-isopropyl-1H- indazole-4-carboxamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C48H55N11O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
914.02
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NCC1=C(C=C(NC1=O)C)C)C2=CC(C3=CC=C(N=C3)N4CCN(CC4)CCNC(CCOCCNC5=CC=CC(C(N6C(C(N7)=O)CCC7=O)=O)=C5C6=O)=O)=CC8=C2C=NN8C(C)C
Biochem/physiol Actions
Cell penetrant and potent PROTAC degrader of EZH2 that effectively depletes both canonical EZH2–PRC2 and noncanonical EZH2–cMyc complexes
MS177 is a cell penetrant and potent PROTAC degrader of EZH2 (enhancer of zeste homologue 2) that effectively depletes both canonical EZH2–PRC2 and noncanonical EZH2–cMyc complexes. MS177 is fast-acting suppressor of cancer growth. MS177 comprises pomalidomide conjugated to a potent EZH2 inhibitor C24 via a short polyethylene glycol linker. It is much more effective and potent in suppressing cancer growth than catalytic inhibitors of EZH2.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SAB5500102AMAB91749AMAB91752
MS177 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3539
MS177
description
≥98% (HPLC)
description
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP129, affinity isolated antibody
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL11915, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL11960, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)