Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H13ClN2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.71
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CCl)N(C1=CC2=C(OCCO2)C=C1)CCC#N
InChI key
GLDJSVHDOXCYPT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cell-permeable covalent recruiter of CUL2 E3 ligase FEM1B that binds to C186 of FEM1B
EN106 is a cell-permeable covalent recruiter of CUL2 E3 ligase FEM1B that binds to C186 of FEM1B. EN106 disrupts FEM1B interactions with the FNIP1 degron and inhibits CUL2FEM1B-dependent ubiquitylation without detectable off-target effects. A modified EN106 bifunctional analog (PROTAC) recruits FEM1B and induces targeted BRD4 and BCR-ABL/c-ABL degradation.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description targeting mouse Fem1b | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution | description affinity isolated antibody |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form lyophilized powder | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous solution |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?