Vai a
SML3468
Pimpinellin
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5,6-Dimethoxy-2H-furo[2,3-h]-1-benzopyran-2-one, 6,7-Dimethoxyangelicin, Pimpinecilin, Pimpinelin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H10O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.22
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C(C=CC1=C2OC)OC1=C3C(OC=C3)=C2OC
InChI
1S/C13H10O5/c1-15-11-7-3-4-9(14)18-10(7)8-5-6-17-12(8)13(11)16-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
BQPRWZCEKZLBHL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Anti-tumor, anti-allergic, antioxidant and anticholinesterase
Pimpinellin is a coumarin isolated from roots of Angelica dahurica and Zosima absinthifolia that exhibits anti-tumor, anti-allergic, antioxidant and anticholinesterase activities. It appears to reduce the release of histamine, secretion of TBF‑α, interleukin (IL)‑1β and IL‑4. Pimpinellin exhibits potent cytotoxic activities against MGC-803, PC3, and A375 cancer cell lines.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHL89873PHL80588PHL80586
Pimpinellin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3468
Pimpinellin
Isopimpinellin phyproof® Reference Substance
PHL89873
Isopimpinellin
Epimedin C phyproof® Reference Substance
PHL80588
Epimedin C
Epimedin A phyproof® Reference Substance
PHL80586
Epimedin A
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
form
powder
form
powder
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Pittogrammi
Skull and crossbones
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)