Merck
SML3443
PFI-653
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
8-Oxa-2-azaspiro[4.5]dec-2-yl[2-[(2-pyrazinylmethyl)amino]-5-pyrimidinyl]methanone, Vanin-1-IN-1
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H22N6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CN=C(N=C1)NCC2=CN=CC=N2)N3CCC4(C3)CCOCC4
InChI
1S/C18H22N6O2/c25-16(24-6-1-18(13-24)2-7-26-8-3-18)14-9-21-17(22-10-14)23-12-15-11-19-4-5-20-15/h4-5,9-11H,1-3,6-8,12-13H2,(H,21,22,23)
InChI key
VGRLXWFIXGZRMS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PFI-653 is a cell permeable, potent, and selective inhibitor of Vanin-1 (Vascular non-inflammatory molecule-1) enzyme.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)