Vai a
SML3435
Momordin Ιc
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(3β)-17-Carboxy-28-norolean-12-en-3-yl 3-O-β-D-xylopyranosyl-β-D-glucopyranosiduronic acid, Mormordin Ic
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H64O13
Numero CAS:
Peso molecolare:
764.94
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 12 to 17° in methanol (c=0.5 g/100mL)
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1C(=O)O)O)O[C@@H]7OC[C@H]([C@@H]([C@H]7O)O)O)O)O[C@@H]2C([C@H]3[C@@]([C@@H]4[C@]([C@@]5(CC[C@@]6([C@@H](CC(CC6)(C)C)C5=CC4)C(=O)O)C)(CC3)C)(CC2)C)(C)C
InChI
1S/C41H64O13/c1-36(2)14-16-41(35(49)50)17-15-39(6)20(21(41)18-36)8-9-24-38(5)12-11-25(37(3,4)23(38)10-13-40(24,39)7)52-34-29(46)30(28(45)31(54-34)32(47)48)53-33-27(44)26(43)22(42)19-51-33/h8,21-31,33-34,42-46H,9-19H2,1-7H3,(H,47,48)(H,49,50)/t21-,22+,23-,24+,25-,26-,27+,28-,29+,30-,31-,33-,34+,38-,39+,40+,41-/m0/s1
InChI key
HWYBGIDROCYPOE-WEAQAMGWSA-N
General description
Momordin Ιc is a pentacyclic triterpenoid isolated from Kochia scoparia (L.) fruit and other medicinal plants.
Biochem/physiol Actions
Momordin Ic is a potent inhibitor of SUMO-specific protease 1 (SENP1) that increases SUMOylated proteins in PC3 cells. It inhibits cell proliferation and induces cell death in prostate cancer PC3 xenograft mouse model. Momordin Ιc decreases serum glucose and ethanol levels after oral administration through acceleration of gastrointestinal transit.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHL83281
Momordin Ιc ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3435
Momordin Ιc
Momordin Ic phyproof® Reference Substance
PHL83281
Momordin Ic
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)