Passa al contenuto
SML3397
SRT3025 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3025 HCl; 5-(3-Methoxypropyl)-2-phenyl-N-(2-(6-(pyrrolidin-1-ylmethyl)thiazolo[5,4-b]pyridin-2-yl)phenyl)thiazole-4-carboxamide, hydrochloride salt, 5-(3-Methoxypropyl)-2-phenyl-N-[2-[6-(1-pyrrolidinylmethyl)thiazolo[5,4-b]pyridin-2-yl]phenyl]-4-thiazolecarboxamide, hydrochloride salt, SRT 3025 HCl, SRT-3025 HCl, Sirtuin modulator 1
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H31N5O2S2 · xHCl
Peso molecolare:
569.74 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C(C1=C(CCCOC)SC(C2=CC=CC=C2)=N1)NC3=C(C4=NC5=CC(CN6CCCC6)=CN=C5S4)C=CC=C3.[xHCl]
Biochem/physiol Actions
Orally active sirtuin 1 (Sirt1) activator in cultures and in vivo.
SRT3025 is an orally active sirtuin 1 activator (Sirt1 EC1.5 ≤1 μM, Emax ≥150% and <300%) that reduces cellular acetylation of Sirt1 substrates FoxO1 (induced by RANKL ) and histone 3 (1-10 μM; murine bone marrow macrophages) and exhibits in vivo efficacy in a murine atherosclerosis model (3.18 g/kg high-cholesterol diet; mice) and ovariectomy-induced bone loss in female mice (50 & 100 mg/kg via daily p.o.).
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)