Merck
SML3394
GZ-11608
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-​Methoxy-​N-​[(1S)​-​1-​methyl-​2-​phenylethyl]​-benzenepropanamine, S-3-(4-Methoxyphenyl)-N-(1-phenylpropan-2-yl)propan-1-amine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H25NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
colorless to brown
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@H](Cc2ccccc2)C)CCCc1ccc(cc1)OC
InChI key
LKTLDVZCNLGHOG-INIZCTEOSA-N
Biochem/physiol Actions
GZ-11608 is a potent and selective inhibitor of vesicular monoamine transporter-2 (VMAT2) that diminished hERG interaction. GZ-11608 reduces behavioral effects of methamphetamine such as locomotor activity, self-administration, and methamphetamine seeking behavior. It does not exhibit abuse liability. GZ-11608 inhibits methamphetamine-induced dopamine release from isolated synaptic vesicles from brain dopaminergic neurons.
Potent and selective inhibitor of vesicular monoamine transporter-2 (VMAT2)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)