Vai a
SML3390
25CN-NBOH hydrochloride
≥98% (HPLC), 5-HT2A receptor agonist, powder
Sinonimo/i:
2-([2-(4-Cyano-2, 5-dimethoxyphenyl)ethylamino]methyl)phenol hydrochloride, 4-(2-(2-Hydroxybenzylamino)ethyl)-2,5-dimethoxybenzonitrile hydrochloride, NBOH-2C-CN hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H20N2O3·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
348.82
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
25CN-NBOH hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
25CN-NBOH is a brain-penetrant, highly potent and selective 5-HT2A receptor agonist (human 2A/rat 2C Ki = 1.3/132 nM; human 2A/2C PI turnover EC50 = 2.1/190 nM) with much reduced efficacy toward human 2B & 2C subtypes (Ki ratio: 2C/2A = 52-81 & 2B/2A = 37; Ca2+ mobilization Δlog(Rmax/EC50 ratio: 2C/2A = 30-180 & 2B/2A = 54; 2C/2A PI turnover EC50 ratio = 81-146) and other receptors/transporters/kinases. When administered in mice in vivo (1, 3, 6 mg/kg s.c.), 25CN-NBOH produces hallucinogen-like effects blockable by 5-HT2A antagonist M100907, but not 5-HT2C antagonist RS102221.
Brain-penetrant, highly potent and selective 5-HT2A receptor agonist with good in vitro & in vivo efficacy.
Disclaimer
Hygroscopic
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)