Merck
SML3338
NF-56-EJ40
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(2-(4′-((4-Methylpiperazin-1-yl)methyl)biphenyl-3-ylcarboxamido)phenyl)acetic acid, 2-(2-(4′-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)-[1,1′-biphenyl]-3-carboxamido)phenyl)acetic acid, 2-[[[4′-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl][1,1′-biphenyl]-3-yl]carbonyl]amino]-benzeneacetic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H29N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
443.54
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
High-affinity, human-selective SUCNR1 (GPR91) antagonist that blocks human GPR91-mediated cellular signaling with no activity towards rat species.
NF-56-EJ40 is a high-affinity, potent and human species-selective succinate receptor SUCNR1 (GPR91) antagonist (human GPR91 Ki/KD = 17.4/33 nM; GTPγS assay IC50 = 25 nM/human, >100 μM/rat). Extracellular succinate is reported to hyperpolarize M2 macrophages through GPR91-mediated Gq signaling, blockable by NF-56-EJ40 (1 μM) or Gq inhibitor YM-254890 (1 μM).
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)