Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H10N4S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.42
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CN1C(CSC2=NC3=C(C=CC=C3)S2)=NNC1=S
Biochem/physiol Actions
Ceefourin 1 is a potent and highly selective MRP4 (Multidrug resistance protein 4) inhibitor that exhibits low cellular toxicity and high microsomal and acid stability. Ceefourin 1 inhibits PDAC (pancreatic ductal adenocarcinoma) cell proliferation through MRP4-dependent cAMP extrusion thereby activation of the cAMP/Epac/Rap1 signaling pathway.
Potent and highly selective MRP4 (Multidrug resistance protein 4) inhibitor
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description - |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: 2 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color orange to dark red |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?