Passa al contenuto
La manutenzione del sistema è prevista per domenica 11 ottobre 2026, dalle ore 15:00 alle ore 19:00 CET. I preventivi, le verifiche dei prezzi e le richieste sullo stato degli ordini potrebbero non essere disponibili temporaneamente.
Merck
Vai a
SML3331
Triheptanoin
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Dermofeel TC 7, Glycerol trienanthate, Glyceryl triheptanoate, Heptanoic acid, 1,1′,1′′-(1,2,3-propanetriyl) ester, Heptanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester (9CI), Heptanoin, tri- (6CI,7CI,8CI), Lanol 37T, Trienanthoin, Triheptanoic glyceride, Trioenanthoin, UX007
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 30.50
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 138.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H44O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
428.60
UNSPSC Code:
23201100
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
oil
CHF 30.50
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
oil
color
colorless to brown
storage temp.
−20°C
SMILES string
O(C(COC(=O)CCCCCC)COC(=O)CCCCCC)C(=O)CCCCCC
InChI
1S/C24H44O6/c1-4-7-10-13-16-22(25)28-19-21(30-24(27)18-15-12-9-6-3)20-29-23(26)17-14-11-8-5-2/h21H,4-20H2,1-3H3
InChI key
PJHKBYALYHRYSK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally available triglyceride that provides 3 molar eq of saturated heptanoic acid in vivo to replenish reduced tricarboxylic acid (TCA; Krebs)-cycle intermediates.
Triheptanoin is a triglyceride with 3 molar eq. of saturated heptanoic acid (C7:0). The even-chain FA does not occur naturally and is able to bypass metabolic block induced by enzyme deficiency and to replenish reduced tricarboxylic acid/TCA-cycle (Krebs cycle or citric acid cycle/CAC) intermediates (anaplerosis) in vivo.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
254444Y00001081687006
Triheptanoin ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3331
Triheptanoin
description
≥95% (HPLC)
description
95%
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
oil
form
liquid
form
-
form
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
95%
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
color
colorless to brown
color
-
color
-
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
404.6 °F - open cup
Punto di infiammabilità (°C)
207 °C - open cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)