Vai a
SML3326
WSP5
≥90% (HPLC), fluorescent hydrogen sulfide probe, powder
Sinonimo/i:
1,1′-(3-Oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthene]-3′,6′-diyl) bis[2-(2-pyridinyldithio)benzoate], Benzoic acid, 2-(2-pyridinyldithio)-, 1,1′-(3-oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthene]-3′,6′-diyl) ester, H2S fluorescent probe WSP5, Hydrogen sulfide fluorescent probe WSP-5, WSP-5
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H26N2O7S4
Numero CAS:
Peso molecolare:
822.95
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
WSP5, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=C(SSC2=NC=CC=C2)C=CC=C1)OC3=CC=C4C(OC5=CC(OC(C6=C(SSC7=NC=CC=C7)C=CC=C6)=O)=CC=C5C48OC(C9=C8C=CC=C9)=O)=C3
InChI
1S/C44H26N2O7S4/c47-41(30-12-2-5-15-37(30)54-56-39-17-7-9-23-45-39)50-27-19-21-33-35(25-27)52-36-26-28(20-22-34(36)44(33)32-14-4-1-11-29(32)43(49)53-44)51-42(48)31-13-3-6-16-38(31)55-57-40-18-8-10-24-46-40/h1-26H
InChI key
DSMMZTASSIAQPQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cell-permeable, highly selective, turn-on fluorescent probe for hydrogen sulfide (H2S)
WSP5 is a cell-permeable fluoresceinyl pyridine disulfide compound that acts as a highly selective, fast- and time-dependent nucleophilic substitution–cyclization-based H2S sensitive fluorescent turn-on live cells probe (60-fold; ƛex = 502 nm & ƛem = 525 nm; ɸ = 0.20 & a detection limit = 47 nM). WSP5 is reported to function over biological pH ranges and insensitive towards bio-thiols, various reactive sulfur species and esterases.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML4388
WSP5 ≥90% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3326
WSP5
vibrant-m
SML4388
WSP-1
description
≥90% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)