Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H10N2O2S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
358.46
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, White to very dark grey
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(CSC1=C2C=C(C3=CC4=CC=CC=C4S3)SC2=NC=N1)=O
InChI
1S/C16H10N2O2S3/c19-14(20)7-21-15-10-6-13(23-16(10)18-8-17-15)12-5-9-3-1-2-4-11(9)22-12/h1-6,8H,7H2,(H,19,20)
InChI key
RRIRDIKTUQVZCW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Negative control for STK17B/DRAK2 inhibitor SGC-STK17B-1
SGC-STK17B-1N is a negative control for SGC-STK17B-1 a cell penetrant, potent and selective inhibitor of STK17B/DRAK2 kinase.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?