Vai a
SML3315
PF-07304814
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-3-((S)-2-(4-Methoxy-1H-indole-2-carboxamido)-4-methylpentanamido)-2-oxo-4-((S)-2-oxopyrrolidin-3-yl)butyl dihydrogen phosphate, 4-Methoxy-N-[(1S )-3-methyl-1-[[[(1S )-2-oxo-1-[[(3S )-2-oxo-3-pyrrolidinyl]methyl]-3-(phosphonooxy)propyl]amino]carbonyl]butyl]-1H-indole-2-carboxamide, PF 007304814, PF 00835231 phosphate prodrug, PF 07304814, PF 835231 phosphate prodrug, PF-007304814, PF-835231 phosphate prodrug, PF007304814, PF07304814, PF835231 phosphate prodrug
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 64.80
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 263.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H33N4O9P
Numero CAS:
Peso molecolare:
552.51
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 64.80
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
PF-07304814 is a non-cytotoxic, aqueous soluble phosphate ester prodrug of the potent and selective corona virus inhibitor PF-00835231 (pro-/active drug SARS CoV-2 Ki = 174/0.27 nM). PF-07304814 is rapidly converted to PF-00835231, exhibiting anti-viral efficacy in cultures (PF-07304814/PF-00835231 IC50 with 2 μM P-pg efflux inhibitor CP-100356 = 3.8/0.24 μM (SARS2 Washington 1 & Vero E6-enACE2), 830/760 nM (SARS2 BetaCov GHB-03021/2020 & Vero E6-EGFP); PF-07304814/PF-00835231 IC50 with 0.5 μM CP-100356 = 58/80 nM (HCoV-229E & MRC-5)) without affecting P450 enzymes (>100 μM) or a range of transporters (>130 μM).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3314SML3217SML0835
PF-07304814 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3315
PF-07304814
PF-00835231 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3314
PF-00835231
PF-06843195 ≥98% (HPLC), storage temp.:2-8°C
Sigma-Aldrich
SML3217
PF-06843195
PF74 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0835
PF74
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), storage temp.:2-8°C
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)