Vai a
SML3312
SRI-41315
≥95% (HPLC), readthrough agent, powder
Sinonimo/i:
2-Cyclobutyl-10-methyl-3-phenylpyrimido[4,5-b]quinoline-4,5(3H,10H)-dione
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H19N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
357.41
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
SRI-41315, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C1N(C2=CC=CC=C2)C(C3CCC3)=NC4=C1C(C5=CC=CC=C5N4C)=O
Biochem/physiol Actions
Cell penetrant and potent readthrough agents that suppress translation termination at premature termination codon
SRI-41315 is a cell penetrant and potent readthrough agents that suppress translation termination at premature termination codon and allows translation elongation to continue in the correct reading frame and generate a full-length protein. SRI-41315 induces the translational pause that occurs at premature termination codons by depleting eRF1 protein levels through a proteasome-mediated degradation pathway. SRI-41315 restores CFTR expression and function in in immortalized and primary human bronchial epithelial cells.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3766HPA019004HPA073666
SRI-41315 ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3312
SRI-41315
SRI-42127 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3766
SRI-42127
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
form
powder
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)