Documenti
SML3310
Sigma-Aldrich
DN02
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(4-((3-Aminoazetidin-1-yl)methyl)-2,6-dimethoxyphenyl)-7-fluoro-2-methylisoquinolin-1(2H)-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H24FN3O3
Peso molecolare:
397.44
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Azioni biochim/fisiol
DN02 is a potent and selective BRD8 first bromodomain inhibitor (BRD8(1) IC50 = 48 nM, BRD4(1) & BRD9 IC50 ≥10 μM; Kd = 34 nM/BRD8(1), >1 μM/BRD8(2), CBP, p300) that serves as a useful chemical probe for the selective engagement of BRD8 and enrichment of native NuA4 complexes.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3