The molecular weight of this product has not been determined. However, PubChem lists a molecular weight of 2138.6 g/mol. Please see the link below to reivew the PubChem profile:
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/16130452
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Apelin-17 (K17F) is a potent and selective endogenous agonist of apelin receptor (apelin-R). Apelin-17 has 16 times higher affinity for apelin-R than apelin-13 (pE13F) (Ki = 0.05 versus 0.8 nM).
potent and selective endogenous agonist of apelin receptor (apelin-R)
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥96% (HPLC) | description ≥94.5% (HPLC) | description ≥96% (HPLC) |
| form powder | form powder | form lyophilized powder | form powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥96% (HPLC) | assay ≥94.5% (HPLC) | assay ≥96% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| color white to off-white | color white to beige | color white to off-white | color white to beige |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
Quel est le poids moléculaire de l'apelin17 ?
1 answer-
Helpful?
-
![[Ala13]-Apelin-13 trifluoroacetate salt ≥96% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/346/676/5f14b32d-4b38-4271-9545-b918d0021073/640/5f14b32d-4b38-4271-9545-b918d0021073.jpg)
![[Pyr1]-Apelin-13 trifluoroacetate salt ≥96% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/391/809/a864cd5a-3260-42cf-93ae-cb4754f4e4ad/640/a864cd5a-3260-42cf-93ae-cb4754f4e4ad.jpg)