Vai a
SML3236
UNC10201652
≥98 mg/mL (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(8-(piperazin-1-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-[1,2,3]triazino[4′,5′:4,5]thieno[2,3-c]isoquinolin-5-yl)morpholine, 1,2,3,4-Tetrahydro-5-(4-morpholinyl)-8-(1-piperazinyl)[1,2,3]triazino[4′,5′:4,5]thieno[2,3-c]isoquinoline
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 70.80
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 260.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H25N7OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
411.52
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.77
Form:
powder
CHF 70.80
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
concentration
≥98 mg/mL (HPLC)
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C12=C(N3CCOCC3)N=C(SC4=C5N=NN=C4N6CCNCC6)C5=C1CCCC2
InChI key
ZPVQONCMKZBGTB-UHFFFAOYSA-N
General description
UNC10201652 is a potent and substrate-dependent slow-binding inhibitor of bacterial β-glucuronidases (GUSs) in the gut. UNC10201652 appears to target a catalytic intermediate. It alleviates irinotecan-induced gut damage in mouse models of cancer.
Biochem/physiol Actions
potent and selective slow binding inhibitor microbiome β-glucuronidase enzyme
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)