Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C78H98N4O20
Numero CAS:
Peso molecolare:
1411.63
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Rimiducid, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
N2([C@@H](CCCC2)C(=O)O[C@H](CCc8cc(c(cc8)OC)OC)c3cc(ccc3)OCC(=O)NCCNC(=O)COc4cc(ccc4)[C@H](OC(=O)[C@H]6N(CCCC6)C(=O)[C@@H](CC)c7cc(c(c(c7)OC)OC)OC)CCc5cc(c(cc5)OC)OC)C(=O)[C@@H](CC)c1cc(c(c(c1)OC)OC)OC
InChI key
GQLCLPLEEOUJQC-ZTQDTCGGSA-N
Biochem/physiol Actions
High-affinity FKBP12 F36V mutant cross-linker for Chemical Induction of Dimerization (CID) of Chimeric Antigen Receptor (CAR) in vitro and in vivo.
Rimiducid (AP1903) is a homodimeric FKBP12 Phe36Val (F36V-FKBP, FKBP-F36V) mutant-selective cross-linker composed of two high-affinity ligands, each with 713-fold selectivity over endogenous FKBP (Kd = 94 pM/F36V- vs 67 nM/Wt-FKBP using 4′-AF-labeled rimiducid). Rimiducid activates signaling events via Chemical Induction of Dimerization (CID) by cross-linking FKBP12-F36 fusions (Chimeric Antigen Receptor or CAR) expressed in cells in cultures (apoptosis induction EC50 = 0.1 nM; HT1080 expressing FKBP(F36V)-Fas intracellular domain) and in animals in vivo (EC50 = 0.4 mg/kg i.v. in a murine model of conditional cell ablation).
1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| description ≥90% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) |
| form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) | solubility - |
| color white to beige | color - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?