SML3222
TM-N1324
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1,4,5,7-tetrahydro-3-methyl-1-(9H-purin-6-yl)-6H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-one
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=NN(C(N2)=C1C(C3=C(Cl)C=C(F)C=C3)CC2=O)C4=NC=NC5=C4NC=N5
WGK 3