Vai a
SML3205
Sitagliptin
≥98% (HPLC), DPP4 inhibitor, powder
Sinonimo/i:
(2R)-4-Oxo-4-[3-(trifluoromethyl)-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]-1-(2,4,5-trifluorophenyl)butan-2-amine, (3R)-3-Amino-1-[5,6-dihydro-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a ]pyrazin-7(8H )-yl]-4-(2,4,5-trifluorophenyl)-1-butanone,, MK 0431 free base, MK 431 free base, MK-0431 free base, MK-431 free base, MK0431 free base, MK431 free base
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 97.40
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 314.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H15F6N5O
Numero CAS:
Peso molecolare:
407.31
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 97.40
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Sitagliptin, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -17 to -23°, c = 0.5 in chloroform-d
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)c1[n]2c(nn1)CN(CC2)C(=O)C[C@H](N)Cc3c(cc(c(c3)F)F)F
InChI
1S/C16H15F6N5O/c17-10-6-12(19)11(18)4-8(10)3-9(23)5-14(28)26-1-2-27-13(7-26)24-25-15(27)16(20,21)22/h4,6,9H,1-3,5,7,23H2/t9-/m1/s1
InChI key
MFFMDFFZMYYVKS-SECBINFHSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active, potent and selective dipeptidyl peptidase IV (DPP-IV; DPP4) inhibitor that improves glucose tolerance in vivo.
Sitagliptin is an orally active, potent and selective dipeptidyl peptidase IV (DPP4; DPP-IV) inhibitor (IC50 = 18 nM) with excellent selectivity over other proline-selective peptidases (IC50 = 48 μM/DPP8, >100 μM/DPP9 & QPP). Sitagliptin improves glucose tolerance in lean mice (23% and 55% reduction of blood glucose post 5 g dextrose/kg with 0.1 or 3 mg Sitagliptin/kg p.o. 60 min prior to dextrose challenge) and in DIO mice (68% and 90% reduction of blood glucose post 2 g dextrose/kg with 0.3 or 3 mg Sitagliptin/kg p.o.) as a result of DPP-IV inhibition and upregulated GLP-1 level in blood in vivo.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1612903PHR1857Y0001812
Sitagliptin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3205
Sitagliptin
USP
USP
1612903
Sitagliptin phosphate
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Che succede?
WGK 3
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Liver
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)