Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 86.20 |
50 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 325.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H22N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
442.47
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Eltrombopag, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faint yellow to dark orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=C(C=CC=C1N/N=C2C(C)=NN(C/2=O)C3=CC(C)=C(C=C3)C)C4=CC=CC(C(O)=O)=C4
Biochem/physiol Actions
Eltrombopag is an orally active nonpeptide thrombopoietin receptor (TpoR) agonist that selectively induces STAT activation and proliferation (EC50 = 270 & 30 nM, respectively) of hToR-transfected, but not non-transfected, BAF3 cells. Eltrombopag increases the differentiation of primary human CD34(+) bone marrow cells into CD41(+) megakaryocytes ex vivo (EC50 = 100 nM) and exhibits thrombopoietic activity in chimpanzees in vivo (10 mg/kg/day p.o.).
Orally active, potent and selective thrombopoietin (Tpo) receptor (TpoR) agonist in vitro and in vivo.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) | description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - |
| color faint yellow to dark orange | color light brown-red to very dark brown-red | color - | color - |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?