Vai a
SML3174
Icariside II
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5,7-dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-8-(3-methylbut-2-enyl)-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxychromen-4-one, Baohuoside-I, Icariin II, Baohuoside I
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 80.90
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 337.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H30O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
514.52
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 80.90
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -101 to -129°, c = 0.5 in ethanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)Oc2[c](c3c([o]c2c4ccc(cc4)OC)c(c(cc3O)O)CC=C(C)C)=O
InChI
1S/C27H30O10/c1-12(2)5-10-16-17(28)11-18(29)19-21(31)26(37-27-23(33)22(32)20(30)13(3)35-27)24(36-25(16)19)14-6-8-15(34-4)9-7-14/h5-9,11,13,20,22-23,27-30,32-33H,10H2,1-4H3/t13-,20-,22+,23+,27-/m0/s1
InChI key
NGMYNFJANBHLKA-LVKFHIPRSA-N
Biochem/physiol Actions
Icariside II (Baohuoside-I) is a flavonoid with cytoprotective, neuroprotective, antiproliferative, and erectile function properties.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHL83286415456
Icariside II ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3174
Icariside II
Icariside II phyproof® Reference Substance
PHL83286
Icariside II
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
95%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
95%
form
powder
form
-
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Icariside II
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)