Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 86.30 |
50 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 278.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H8N6
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.24
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N#CC1=NC=CC(C2=NNC(C3=CC=NC=C3)=N2)=C1
InChI
1S/C13H8N6/c14-8-11-7-10(3-6-16-11)13-17-12(18-19-13)9-1-4-15-5-2-9/h1-7H,(H,17,18,19)
InChI key
UBVZQGOVTLIHLH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Topiroxostat (FYX-051) is an orally active and potent inhibitor of xanthine oxidoreductase (XOR). It appears that inhibition of XOR by topiroxostat is due to the formation a covalent linkage to molybdenum via oxygen in the hydroxylation reaction intermediate. Also, topiroxostat displayed a potent, non-covalent inhibition of XOR. It is approved for the treatment of gout and hyperuricemia in Japan.
orally active and potent inhibitor of xanthine oxidoreductase (XOR)
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description - | description AldrichCPR | description - |
| form powder | form - | form - | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?