Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 164.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 653.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
HU-308, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
optical activity
[α]/D 180.0 to 130.0°, c = 0.5 in chloroform-d
storage condition
desiccated
color
white to dark beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
CCCCCCC(C)(C1=CC(OC)=C(C(OC)=C1)[C@]2(C=C([C@@H]3C(C)([C@H]2C3)C)CO)[H])C
InChI
1S/C27H42O3/c1-8-9-10-11-12-26(2,3)19-14-23(29-6)25(24(15-19)30-7)20-13-18(17-28)21-16-22(20)27(21,4)5/h13-15,20-22,28H,8-12,16-17H2,1-7H3/t20-,21+,22-/m0/s1
InChI key
CFMRIVODIXTERW-BDTNDASRSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥97% (HPLC), powder, CB2 agonist | description affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution | description Chemicon®, from rabbit |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −70°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice | shipped in dry ice |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?