Documenti fondamentali
SML3106
Sigma-Aldrich
7ACC2
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
7-(N-Benzyl-N-methylamino)-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid, 7-ACC2, 7-Aminocarboxycoumarin 2, 7-[Benzyl(methyl)amino]-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid, 7-[Methyl(phenylmethyl)amino]-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-carboxylic acid
Scegli un formato
5 MG
CHF 80.00
25 MG
CHF 302.00
CHF 80.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 80.00
25 MG
CHF 302.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H15NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
309.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 80.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(O)C1=CC2=C(C=C(C=C2)N(C)CC3=CC=CC=C3)OC1=O
InChI
1S/C18H15NO4/c1-19(11-12-5-3-2-4-6-12)14-8-7-13-9-15(17(20)21)18(22)23-16(13)10-14/h2-10H,11H2,1H3,(H,20,21)
XTKDQPFUOFAMRL-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
7ACC2 is a monocarboxylate transporters MCT1 & MCT4 (SLC16A1 & SLC16A3) inhibitor that affects lactate uptake-dependent cancer growth in cultures (uptake/proliferation IC50 = 59/220 nM; MCT1/4-expressing SiHA cervix cancer in the absence of glucose) and in vivo (3 mg/kg/day i.p.; SiHa, HCT116, MCF-7 in mice), without affecting lactate efflux or the survival of highly glycolytic HL-60 (MCT1) or MDA-MB231 (MCT4) cancer cells. Unlike the MCT1/2 inhibitor AR-C155858, 7ACC2 does not block MCT1-mediated uptake of the anti-cancer drug 3-bromopyruvate (3-BP).
Monocarboxylate transporters MCT1 & MCT4 (SLC16A1 & SLC16A3) inhibitor that blocks lactate update-dependent cancer growth in vitro and in vivo.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)