Vai a
SML3103
Fluticasone furoate
≥98% (HPLC), powder, glucocorticoid receptor agonist
Sinonimo/i:
6a,9a-Difluoro-17a-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11β-hydroxy-16a-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17β-carbothioic acid S-fluoromethyl ester, GSK 685 698, GSK 685698, GSK685698, GW 685698X, GW685698X, Veramyst, 6α,9α-Difluoro-17α-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11β-hydroxy-6α-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17β-carbothioic acid S-fluoromethyl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 83.20
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 325.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H29F3O6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
538.58
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 83.20
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Fluticasone furoate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
F[C@@]21[C@H]([C@H]4[C@@]([C@@]([C@@H](C4)C)(OC(=O)c5[o]ccc5)C(=O)SCF)(C[C@@H]2O)C)C[C@@H](C3=CC(=O)C=C[C@@]31C)F
InChI
1S/C27H29F3O6S/c1-14-9-16-17-11-19(29)18-10-15(31)6-7-24(18,2)26(17,30)21(32)12-25(16,3)27(14,23(34)37-13-28)36-22(33)20-5-4-8-35-20/h4-8,10,14,16-17,19,21,32H,9,11-13H2,1-3H3/t14-,16+,17+,19+,21+,24+,25+,26+,27+/m1/s1
InChI key
XTULMSXFIHGYFS-VLSRWLAYSA-N
Biochem/physiol Actions
Fluticasone furoate is a highly potent and selective glucocorticoid receptor (GR) agonist (EC50 = 57 pM by A549-based GRE reporter assay; IC50 = 29 nM against 3.2 ng/mL TNF-α-induced NF-κB activation by A549 reporter line; 117 pM against 1 ng/mL LPS-induced TNF-α release from human PBMCs). Fluticasone furoate prevents ovalbumin-induced lung eosinophilia in an allergic lung inflammation model in vivo (30 μg/brown Norway rat intratracheally) with much reduced or no potency toward mineralocorticoid, progesterone, androgen or estrogen receptors.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Y0002293Y0002273F9428
description
≥98% (HPLC)
description
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC), powder
form
powder
form
-
form
-
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
color
white to beige
color
-
color
-
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluticasone furoate
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)