Vai a
SML3101
MLi-2
≥98% (HPLC), selective leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) inhibitor, powder
Sinonimo/i:
cis-2,6-Dimethyl-4-(6-(5-(1-methylcyclopropoxy)-1H-indazol-3-yl)pyrimidin-4-yl)morpholine, rel-3-[6-[(2R,6S)-2,6-Dimethyl-4-morpholinyl]-4-pyrimidinyl]-5-[(1-methylcyclopropyl)oxy]-1H-iIndazole
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 323.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H25N5O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
379.46
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 323.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
MLi-2, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@]([H])(O[C@@]([H])(C1)C)CN1C2=CC(C3=NNC(C3=C4)=CC=C4OC5(C)CC5)=NC=N2
InChI key
ATUUNJCZCOMUKD-OKILXGFUSA-N
Biochem/physiol Actions
CNS active, highly potent and selective LRRK2 inhibitor
MLi-2 is an orally available, CNS active, highly potent and selective leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) inhibitor. MLi-2 potently inhibits central and peripheral LRRK2 in mice.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)