Vai a
SML3097
Darapladib
≥98% (HPLC), phospholipase A2 inhibitor (Lp-PLA2 ), powder
Sinonimo/i:
1-(N-(2-(Diethylamino)ethyl)-N-(4-(4-trifluoromethylphenyl)benzyl)aminocarbonylmethyl)-2-(4-fluorobenzyl)thio-5,6-trimethylenepyrimidin-4-one, N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-[[(4-fluorophenyl)methyl]thio]-4,5,6,7-tetrahydro-4-oxo-N-[[4′-(trifluoromethyl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-cyclopentapyrimidine-1-acetamide, SB 435445, SB 480848, SB-435445, SB-480848, SB435445, SB480848
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 83.20
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 314.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H38F4N4O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
666.77
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 83.20
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Darapladib, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1N=C(SCC2=CC=C(F)C=C2)N(CC(N(CCN(CC)CC)CC3=CC=C(C4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)C=C3)=O)C5=C1CCC5
InChI
1S/C36H38F4N4O2S/c1-3-42(4-2)20-21-43(22-25-8-12-27(13-9-25)28-14-16-29(17-15-28)36(38,39)40)33(45)23-44-32-7-5-6-31(32)34(46)41-35(44)47-24-26-10-18-30(37)19-11-26/h8-19H,3-7,20-24H2,1-2H3
InChI key
WDPFJWLDPVQCAJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Darapladib (SB-480848) is an orally active and highly potent lipoprotein associated phospholipase A2 inhibitor (rhLp-PLA2 IC50 = 0.25 nM) with little interaction with cytochrome P450 enzymes (3A4 & 2D6 IC50 >26 μM). Darapladib effectively inhibits plasma Lp-PLA2 activtiy ex vivo (by 60% at 10 nM in human plasma & by 79% at 100 nM in Watanabe hereditable hyperlipidaemic (WHHL) rabbit plasma) and in vivo (by 95% & 91%, respectively, 3 & 5 hrs post 10 mg/kg WHHL rabbits via p.o.).
Orally active and highly potent lipoprotein associated phospholipase A2 inhibitor (Lp-PLA2 ) with little interaction with cytochrome P450 enzymes.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2274SML2960SML2164
Darapladib ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3097
Darapladib
DDR1-IN-1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2274
DDR1-IN-1
Nizatidine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2960
Nizatidine
Bepristat 1a ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2164
Bepristat 1a
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to light brown
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)