Vai a
SML3089
MRS-1706
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
8-[4-[((4-Acetylphenyl)carbamoylmethyl)oxy]phenyl]-1,3-di(n-propyl)xanthine, MRS 1706, MRS1706, N-(4-Acetylphenyl)-2-(4-(2,6-dioxo-1,3-dipropyl-2,3,6,9-tetrahydro-1H-purin-8-yl)phenoxy)acetamide, N-(4-Acetylphenyl)-2-[4-(2,3,6,9-tetrahydro-2,6-dioxo-1,3-dipropyl-1H-purin-8-yl)phenoxy]acetamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 75.10
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 292.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H29N5O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
503.55
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 75.10
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(COC1=CC=C(C=C1)C2=NC3=C(N2)N(C(N(C3=O)CCC)=O)CCC)NC4=CC=C(C=C4)C(C)=O
InChI
1S/C27H29N5O5/c1-4-14-31-25-23(26(35)32(15-5-2)27(31)36)29-24(30-25)19-8-12-21(13-9-19)37-16-22(34)28-20-10-6-18(7-11-20)17(3)33/h6-13H,4-5,14-16H2,1-3H3,(H,28,34)(H,29,30)
InChI key
ZKUCFFYOQOJLGT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
High-affinity, potent and selective adenosine 2B receptor (A2B) antagonist/inverse agonist.
MRS-1706 is a high-affinity, potent and selective adenosine 2B receptor (A2B) antagonist/inverse agonist (human A1/A2A/A2B/A3 Ki = 157/112/1.39/230 nM; rat A1/A2A Ki = 37.6/548 nM). MRS-1706 (20 nM), but not the A2A antagonist SCH 58261 (20 nM), completely blocks the enhancement of electrically evoked tritium overflow from isolated rat tail artery by 10 μM adenosine receptor agonist NECA in the presence of 30 nM A1 antagonist DPCPX.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3458SML3197SML2687
MRS-1706 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3089
MRS-1706
KL-11743 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3458
KL-11743
CA77.1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3197
CA77.1
dBET1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2687
dBET1
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)