Vai a
SML3084
Clascoterone
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
21-Hydroxy-17-(1-oxopropoxy)pregn-4-ene-3,20-dione, C17P, CB-03-01, Cortexolone 17α-propionate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 80.50
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 325.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H34O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
402.52
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 80.50
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC(O[C@]1(C(CO)=O)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)=O)=O
InChI
1S/C24H34O5/c1-4-21(28)29-24(20(27)14-25)12-9-19-17-6-5-15-13-16(26)7-10-22(15,2)18(17)8-11-23(19,24)3/h13,17-19,25H,4-12,14H2,1-3H3/t17-,18+,19+,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
GPNHMOZDMYNCPO-PDUMRIMRSA-N
Biochem/physiol Actions
Clascoterone is a high-affinity androgen receptor (AR) antagonist (antiandrogen) that antagonizes testosterone-stimulated transcription activity (in reporter cells) as well as DHT-induced production of lipids and inflammatory cytokines (in human sebocytes) in cultures. When applied topically, clascoterone is as active as cyproterone acetate, and 2-, 3-, and 4-times, respectively, more active than finasteride, flutamide, and progesterone in vivo (local antiandrogenic activity in hamster′s flank organ; 100-400 μg/50 μL acetone/animal).
High-affinity androgen receptor (AR) antagonist with antiandrogenic efficacy in vitro and in vivo.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2932SML1480SML1955
Clascoterone ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3084
Clascoterone
Ciclesonide ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1955
Ciclesonide
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)