Vai a
SML3082
Demethylwedelolactone
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1,3,8,9-Tetrahydroxy-6H-benzofuro[3,2-c][1]benzopyran-6-one, 1,3,8,9-Tetrahydroxy-6H-benzofuro[3,2-c]chromen-6-one; 1,3,8,9-Tetrahydroxycoumestan, Desmethylwedelolactone, Norwedelolactone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 51.60
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 160.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H8O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.22
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 51.60
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to green
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1OC2=C(C(O)=CC(O)=C2)C3=C1C4=C(O3)C=C(O)C(O)=C4
InChI
1S/C15H8O7/c16-5-1-9(19)13-11(2-5)22-15(20)12-6-3-7(17)8(18)4-10(6)21-14(12)13/h1-4,16-19H
InChI key
LUTYTNLPIUCKBJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Demethylwedelolactone is a coumestan extracted from Eclipta alba that exhibits numerous biological activities including anti-inflammatory and hepato-protective. Demethylwedelolactone inhibits MDA-MB-231 breast cancer cells motility and invasiveness. It suppresses the metastasis and lung colonization of the tumor cells in the nude mice. Both demethylwedelolactone and wedelolactone appear to attenuate cigarette smoking extract induced inflammation through blockade of autophagy flux in respiratory epithelial cells.
coumestan extracted from Eclipta alba that exhibits numerous biological activities including anti-inflammatory and hepato-protective
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
W4016PHL89823Y0001599
Wedelolactone ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
W4016
Wedelolactone
Wedelolactone phyproof® Reference Substance
PHL89823
Wedelolactone
Wedelolactone European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001599
Wedelolactone
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
description
phyproof® Reference Substance
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to green
color
white to brown
color
-
color
-
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)