Vai a
SML3077
Teneligliptin hydrobromide hydrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-[(2S,4S)-4-[4-(3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)piperazin-1-yl]pyrrolidin-2-ylcarbonyl]thiazolidine, hydrobromide, hydrate, [(2S,4S)-4-[4-(3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)-1-piperazinyl]-2-pyrrolidinyl]-3-thiazolidinylmethanone, hydrobromide (1:x), hydrate (1:x), [(2S,4S)-4-[4-(3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)piperazin-1-yl]pyrrolidin-2-yl](1,3-thiazolidin-3-yl)methanone, hydrobromide, hydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 88.10
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 286.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H30N6OS · xHBr · yH2O
Peso molecolare:
426.58 (anhydrous free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 88.10
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -28 to -36°, c = 0.5 in methanol
storage condition
desiccated
color
white to very dark gray
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=NN(C(N2CCN(CC2)[C@@]3(CN[C@@H](C3)C(N4CSCC4)=O)[H])=C1)C5=CC=CC=C5.[xHBr].[yH2O]
Biochem/physiol Actions
Orally active, substrate-competitive, highly potent and selective dipeptidyl peptidase IV inhibitor with therapeutic efficacy against type 2 diabetes in vivo.
Teneligliptin is an orally active, substrate-competitive, highly potent and selective dipeptidyl peptidase IV inhibitor (IC50 in nM = 0.889/hrDPP-IV,1.75/human plasma, 1.35/rat plasma; 700- and 1500-fold selectivity over DPP-8 and DPP-9, respectively). Teneligliptin inhibits plasma DDP-IV activtiy (ED50 = 0.41mg/kg p.o. in Wistar rats) with therapeutic efficacy against type 2 diabetes in Zucker fa/fa rats in vivo (0.1-1 mg/kg p.o.).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
192619
description
≥98% (HPLC)
description
≥96%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥96%
form
powder
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)