Vai a
SML3073
Afatinib dimaleate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2E)-N-[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]­-7-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]-6-quinazolinyl]-4-(dimethylamino)-2-butenamide, (2Z)-2-butenedioate (1:2), (S,E)-N-(4-(3-Chloro-4-fluorophenylamino)-7-(tetrahydrofuran-3-yloxy)quinazolin-6-yl)-4-(dimethylamino)but-2-enamide dimaleate, BIBW 2992 dimaleate, BIBW-2992 dimaleate, BIBW2992 dimaleate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 80.50
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 325.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H33ClFN5O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
718.08
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 80.50
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(/C=C\C(O)=O)=O.OC(/C=C\C(O)=O)=O.CN(C)C/C=C/C(NC1=CC(C(NC2=CC=C(F)C(Cl)=C2)=NC=N3)=C3C=C1O[C@H]4CCOC4)=O
InChI
1S/C24H25ClFN5O3.2C4H4O4/c1-31(2)8-3-4-23(32)30-21-11-17-20(12-22(21)34-16-7-9-33-13-16)27-14-28-24(17)29-15-5-6-19(26)18(25)10-15;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h3-6,10-12,14,16H,7-9,13H2,1-2H3,(H,30,32)(H,27,28,29);2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b4-3+;2*2-1-/t16-;;/m0../s1
InChI key
USNRYVNRPYXCSP-JUGPPOIOSA-N
Biochem/physiol Actions
Afatinib (BIBW2992) is an orally active, irreversible, potent and selective EGFR/HER2 (ErbB2) dual inhibitor (EGFR IC50 = 0.5 nM (Wt), 0.4 nM (L858R), 10 nM (L858R/T790M); HER2 IC50 = 14 nM) that covalently targets EGFR Cys773 and HER2 Cys805 residues. BIBW2992 suppresses 100 ng/mL EGF-induced EGFR/HER2 tyrosin phosphorylation (IC50 = 13-71 nM; A431, NIH-3T3-HER2, BT-474, NCI-N87), inhibits cancer cells survival in cultures and induces tumor regression in xenograft and transgenic lung cancer models in vivo (20 mg/kg/day p.o.).
Orally active, irreversible, potent and selective EGFR/HER2 (ErbB2) dual inhibitor with in vitro and in vivo anti-cancer efficacy.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PZ0330SML3195SML2850
Dacomitinib ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
PZ0330
Dacomitinib
AZD0530 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3195
AZD0530
Cediranib ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2850
Cediranib
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
target_organs
Kidney,Skin
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)