Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 110.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 438.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H21N3 · HCl
Peso molecolare:
303.83
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1CC2=CC=CC3=C2N1N=C(C4CCN5CC4)C5C3.Cl
Biochem/physiol Actions
PSEM agonist for chimeric ligand-gated ion channel pores with nAChR ?7 LBD L141F or L141F/Y115F mutant (PSAM) in vitro and in vivo.
SEM308 is a pharmacologically selective effector molecule (PSEM) that acts as a selective agonist in vitro and in vivo for chimeric pharmacologically selective actuator modules (PSAMs) composed of nAChR α7 ligand-binding domain (LBD) with L141F or L141F/Y115F mutation fused to the ion pore domain (IPD) of a ligand-gated ion channel (LGIC), including glycine receptor (PSAML141F-GlyR & PSAML141F/Y115F-GlyR) and 5-HT3 (PSAML141F/Y115F-5-HT3).
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?