Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 88.30 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 343.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H13F2N3O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
389.38
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=CC(C2=NC=CC=C2)=CC(C(NNS(C3=CC=CC=C3F)(=O)=O)=O)=C1
InChI
1S/C18H13F2N3O3S/c19-14-10-12(16-6-3-4-8-21-16)9-13(11-14)18(24)22-23-27(25,26)17-7-2-1-5-15(17)20/h1-11,23H,(H,22,24)
InChI key
QLXULUNLCRKWRD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and selective, acetyl-CoA-competitive MYST family histone acetyltransferases KAT6A and KAT6B inhibitor with anti-cancer efficacy in vitro and in vivo.
WM-1119 is a potent and selective, acetyl coenzyme A (Acetyl-CoA)-competitive inhibitor against MYST family histone acetyltransferases KAT6A and KAT6B (KAT6B Kd = 2.1 nM by SPR, IC50 = 37 nM by activity assay; KAT7/5 Kd = 0.53/2.2 μM; no affinity toward 159 diverse biological targets). WM-1119 induces MEF G1 cell cycle arrest (1-10 μM), inhibits EMRK1184 lymphoma growth in cultures (IC50 = 250 nM) and in mice in vivo (50 mg/kg 3x or 4x i.p. per day).
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description sterile-filtered, density: 1.119 | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form liquid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 400 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility DMSO: 25 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color - | color white to beige |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?