Vai a
SML3049
AMG PERK 44
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(2-Amino-4-methyl-3-(2-methylquinolin-6-yl)benzoyl)-1-methyl-2,5-diphenyl-1H-pyrazol-3(2H)-one hydrochloride, 4-[2-Amino-4-methyl-3-(2-methyl-6-quinolinyl)benzoyl]-1,2-dihydro-1-methyl-2,5-diphenyl-3H-pyrazol-3-one hydrochloride, AMG′44, AMG44, Compound 44, PERK inhibitor 44, PERK-IN-1
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 122.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 490.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H28N4O2 · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
524.61 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 122.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1N(N(C(C2=CC=CC=C2)=C1C(C3=CC=C(C(C4=CC=C5N=C(C=CC5=C4)C)=C3N)C)=O)C)C6=CC=CC=C6.[xHCl]
Biochem/physiol Actions
AMG PERK 44 (AMG44) is an orally active (F = 46% (mouse) & 55% (rat) post 2.5 mg/kg po.), active site-targeing, potent and highly selective PERK (EIF2AK3) inhibitor (IC50 = 6 nM; GCN2 IC50 = 7.3 μM, b-Raf IC50 >1 μM, <65% inhibition at 1 μM against 387 kinases). AMG44 inhibits cellular PERK autophosphorylation (pT980 IC50 = 84 nM; HT1080 T-REx-PERK-FLAG transfectants) and ER stress-induced bulk protein synthesis (IC50 = 400 nM; U2OS), as well as PERK pT980 in HT1080 Matrigel plug implant in mice in vivo (ED50 = 3 mg/kg & ED90 = 60 mg/kg 4 hr post po.).
Orally active, potent and highly selective tool compound for probing PERK (EIF2AK3) pathway both in vitro and in vivo.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SAB5700521
AMG PERK 44 &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3049
AMG PERK 44
description
≥98% (HPLC)
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
buffered aqueous solution
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)