Vai a
SML3034
Tolterodine L-tartrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[(1R)-3-[Bis(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]-4-methyl-phenol tartrate, Detrusitol, Kabi-2234, PF-346634, PNU-200583, PNU-200583E, UK-233743, s (R)-2-[3­[bis(1-methylethyl)-amino]1-phenylpropyl]-4-methylphenol [R-(R*,R*)]2,3dihydroxybutanedioate (1:1) (salt)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 86.30
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 348.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H31NO·C4H6O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
475.57
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 86.30
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 26.0 to 32.0°, c = 1 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CC(C)N(CC[C@H](c1ccccc1)c2cc(C)ccc2O)C(C)C
InChI
1S/C22H31NO.C4H6O6/c1-16(2)23(17(3)4)14-13-20(19-9-7-6-8-10-19)21-15-18(5)11-12-22(21)24;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h6-12,15-17,20,24H,13-14H2,1-5H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t20-;1-,2-/m11/s1
InChI key
TWHNMSJGYKMTRB-KXYUELECSA-N
Biochem/physiol Actions
Tolterodine L-tartrate is a bladder-specific muscarinic antagonist.
Tolterodine L-tartrate may be used as a muscarinic receptor antagonist to test its inhibitory effect on voltage-dependent K+ (Kv) channels. It has also been used to test its effects on multiple ion channels.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1671480Y0001696PHR1891
USP
USP
1671480
Tolterodine tartrate
vibrant-m
Y0001696
Tolterodine tartrate
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard: Certified Reference Material
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)