Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 85.10 |
50 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 287.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
Br.CN1CCCC1Cc2c[nH]c3ccc(CCS(=O)(=O)c4ccccc4)cc23
InChI
1S/C22H26N2O2S.BrH/c1-24-12-5-6-19(24)15-18-16-23-22-10-9-17(14-21(18)22)11-13-27(25,26)20-7-3-2-4-8-20;/h2-4,7-10,14,16,19,23H,5-6,11-13,15H2,1H3;1H/t19-;/m1./s1
InChI key
UTINOWOSWSPFLJ-FSRHSHDFSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form - | form - | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility H2O: ≥10 mg/mL |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?